Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten
Beschreibung
- Temperaturbeständigkeit: –196 °C bis +150 °C.
- Flüssigkeits- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
- Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe.
- Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
- Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
- Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
- Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
- 20 Blätter pro Packung
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführung | Matt |
| Format | Blatt |
| Material | Polyolefin |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Kryo-Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1,5 ml-Röhrchen |
| Etiketten pro Zeile | 5 |
| Etiketten pro Bogen | 85 |
| Mehr anzeigen |