Learn More
Zylindrische Latex-Saugbälle
Zur Verwendung als temporäre Verschlüsse beim Glasblasen
39.25 € - 48.75 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorübergehender Verschluss beim Glasblasen |
---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12333569
|
Fisherbrand
|
25 mm | Größe der Bohrung: 3 mm |
39.25 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12343569
|
Fisherbrand
|
25 mm | Größe der Bohrung: 4.5 mm |
40.95 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12353569
|
Fisherbrand
|
40 mm | Größe der Bohrung: 6 mm |
45.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12363569
|
Fisherbrand
|
40 mm | Größe der Bohrung: 8 mm |
48.75 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- An einem Ende für Rührstäbe geschlossen
Specifications
Vorübergehender Verschluss beim Glasblasen |