Learn More
Lauric Acid, TRC
Artikelnummer. 30006082
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006082 10 g 10 Gramm
30012013 25 g 25 Gramm
30007658 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006082 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17855010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-07-7
Summenformel C12 H24 O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.32
Synonym Dodecanoic acid, Lauric acid (8CI), 1-Dodecanoic acid, 1-Undecanecarboxylic acid, ABL, Aliphat No. 4, ContraZeck, Dodecylic acid, Edenor 12/98-100, Edenor C 12, Edenor C 1298-100, Emery 651, Hystrene 9512, Imex C 1299, Kortacid 1299, Laurostearic acid, Lunac L 70, Lunac L 98, NAA 122, NAA 312, NSC 5026, Neo-Fat 12, Neo-Fat 12-43, Nissan NAA 122, Palmac 98-12, Philacid 1200, Prifac 2920, Prifac 2922, Prifrac 2920, Univol U 314, Vulvic acid, n-Dodecanoic acid
IUPAC-Name dodecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauric Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Formelmasse 200.1776