missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauroyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30478472
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478472 2.5 mg 2.50 Milligramm
30474909 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30478472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1786822.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2687960-76-3
Summenformel C19 D3 H35 N O4 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 382.9808
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxododecyl)oxy]-, chloride (1:1), (2R)- (ACI), Dodecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Lauroyl-L-carnitine-d3 Chloride, Lauroyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium chloride
IUPAC-Name [(2R)-3-carboxy-2-dodecanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lauroyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1H/t17-;/m1./s1/i2D3;
Formelmasse 382.2678
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.