missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laurylmethacrylat, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-153092
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
142-90-5
C16H30O2
254.41
MFCD00008972
GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
8906
Dodecyl-2-methylprop-2-enoat
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
142-90-5
C16H30O2
254.41
MFCD00008972
GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
8906
Dodecyl-2-methylprop-2-enoat
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lauryl methacrylate
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt -23.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8710g/mL
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Brechungsindex 1.4440 to 1.4470
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.871
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 300 to 500ppm MEHQ
Viskosität 4.7 mPa.s (25°C)
Formelmasse 254.41
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'