Learn More
Fisher BioReagents™ LB-Bouillon, Lennox (vorgepufferte Kapseln)
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: 20 Kapseln pro 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen. Erhitzen, um die Kapsel vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
- Das Produkt liegt in Kapselform vor
- Jede Kapsel enthält 1 g Bouillon
- Die Kapseln sind vorgepuffert und auf den pH-Wert 7.2 bei 20 °C unter Verwendung einer 10-mM-Lösung von Tris/Tris-HCl eingestellt
- Der pH-Wert variiert je nach Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Vorgepufferte Kapseln |
| Medientyp | LB-Bouillon, Lennox |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Caseinpepton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, TRIS/TRIS HCl 1,5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren |
| Verpackungsart | Poly-Flasche |
| Menge | 500 x 1 g |