Learn More
LCK (p56lck) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Western Blotting, Immunoprecipitation (Denatured verified) and Kinase Assays, Epredia™ LCK (p56lck) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
131.58 € - 586.50 €
Spezifikation
Antigen | LCK (p56superscriptlcksuperscript) Ab-1 |
---|---|
Klon | 3A5 |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12620037
|
Epredia
MS-164-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
419.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12610037
|
Epredia
MS-164-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12600037
|
Epredia
MS-164-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12630037
|
Epredia
MS-164-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
p56lck is a membrane-associated non-receptor protein tyrosine kinase from the Src-family of kinases. The phosphorylation status and the activity of p56lck is regulated by the CD45 tyrosine protein phosphatase. p56lck plays a critical role in T cell development and activation. p56lck gene is localized to a site in the genome which undergoes frequent chromosomal abnormalities in lymphomas and neuroblastomas.
Host Species: Mouse
Clone: 3A5
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: aa 1-225
Immunogen: Recombinant protein corresponding to aa 1-225 of murine p56lck protein
Molecular Weight: 56kDa
Positive Control: Jurkat cells
Cellular Localization: Cell membrane
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
- Kinase Assay
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
LCK (p56superscriptlcksuperscript) Ab-1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Recombinant protein corresponding to aa 1-225 of murine p56superscriptlcksuperscript protein | |
Primary |
3A5 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
IgG2b κ |