Learn More
Invitrogen™ Human Lck, His Tag Recombinant Protein
LCK Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen™ PR4170A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468393
  • 1800.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
LCK is a SRC-related kinase family expressed in lymphocytes.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005347
60.6 kDa
LCK
Human
His Tag
Tyrosine Kinases
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Signal Transduction
Kinase Assay
100 μg
SRC Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 100 mM NaCl, 0.05 mM EDTA, 0.05% NP-40, 1 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors