missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ LCN2 (Human) Recombinant Protein

Human LCN2 full-length ORF ( NP_005555, 1 a.a. - 198 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_005555
Gen-ID (Entrez) 3934
Name lipocalin 2
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16150605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003934-P01.10UG
10 μg
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16160605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003934-P01.25UG
25 μg
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MPLGLLWLGLALLGALHAQAQDSTSDLIPAPPLSKVPLQQNFQDNQFQGKWYVVGLAGNAILREDKDPQKMYATIYELKEDKSYNVTSVLFRKKKCDYWIRTFVPGCQPGEFTLGNIKSYPGLTSYLVRVVSTNYNQHAMVFFKKVSQNREYFKITLYGRTKELTSELKENFIRFSKYLGLPENHIVFPVPIDQCIDG
Spezifikation

Spezifikation

NP_005555
lipocalin 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
NGAL
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
3934
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LCN2
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen