missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LDB2 Antibody (PCRP-LDB2-1B10), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18566639 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18566639 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18566639 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324029JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LDB2 Monoclonal antibody specifically detects LDB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LDB2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-LDB2-1B10
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias Carboxyl-terminal LIM domain-binding protein 1, CLIM-1, CLIM1LDB1, LDB-2, LIM binding domain 2, LIM domain binding 2, LIM domain-binding factor CLIM1, LIM domain-binding factor-2, LIM domain-binding protein 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human LDB2 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9079
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.