missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LDB2 Antibody (PCRP-LDB2-1B10), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18690105 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18690105 20 μg 20 Mikrogramm
18685064 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18690105 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32366220ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LDB2 Monoclonal antibody specifically detects LDB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LDB2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-LDB2-1B10
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias Carboxyl-terminal LIM domain-binding protein 1, CLIM-1, CLIM1LDB1, LDB-2, LIM binding domain 2, LIM domain binding 2, LIM domain-binding factor CLIM1, LIM domain-binding factor-2, LIM domain-binding protein 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human LDB2 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9079
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.