missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LDHAL6B Antibody (1A3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18449409 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18449409 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18449409 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00092483M01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LDHAL6B Monoclonal antibody specifically detects LDHAL6B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LDHAL6B
Anwendungen Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A3
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA 1:100-1:2000, Sandwich ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_149972.1
Gen-Alias EC 1.1.1, lactate dehydrogenase A-like 6, lactate dehydrogenase A-like 6B, LDH6B, LDHAL6, LDHLEC 1.1.1.27, L-lactate dehydrogenase A-like 6B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen LDHAL6B (NP_005497, 282 a.a. ∽ 381 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. EVTATAYEIIKMKGYTSWAIGLSVADLTESILKNLRRIHPVSTITKGLYGIDEEVFLSIPCILGENGITNLIKIKLTPEEEAHLKKSAKTLWEIQNKLKL
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92483
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.