Learn More
LDLRAD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562622
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15780412
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GAQACITLTN RTGFLCHDQR SCIPASGVCD GVRTCTHGED EDESLCRDVP QSLPHFLVAH CGDPASWI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 68%.
LDLRAD1 belongs to the LDLR family.
Spezifikation
Spezifikation
LDLRAD1
Polyclonal
Unconjugated
LDLRAD1
LDLRAD1; low density lipoprotein receptor class A domain containing 1; low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 1; OTTMUSG00000008594
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
388633
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5T700
LDLRAD1
Recombinant protein corresponding to Human LDLRAD1