Learn More
LDN 57444, Tocris Bioscience™
Ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 (UCH-L1) inhibitor
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 399850
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413954
  • 692.44 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 04-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Inhibitor of ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 (UCH-L1) activity (K i = 0.4 μM). Causes cell death through the apoptosis pathway; increases levels of highly ubiquitinated proteins and decreases ubiquitin proteasome activity. Activity leads to dramatic alterations in synaptic protein distribution and spine morphology in vivo.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
668467-91-2
397.636
uch-l1 inhibitor, 3z-5-chloro-1-2,5-dichlorophenyl methyl-2-oxoindol-3-ylidene amino acetate
[(E)-[5-chloro-1-[(2,5-dichlorophenyl)methyl]-2-oxoindol-3-ylidene]amino] acetate
C17H11Cl3N2O3
OPQRFPHLZZPCCH-LTGZKZEYSA-N
51537051
CC(=O)ON=C1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N(C1=O)CC3=C(C=CC(=C3)Cl)Cl
Spezifikation
LDN 57444
668467-91-2
uch-l1 inhibitor, 3z-5-chloro-1-2,5-dichlorophenyl methyl-2-oxoindol-3-ylidene amino acetate
CC(=O)ON=C1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N(C1=O)CC3=C(C=CC(=C3)Cl)Cl
397.636
397.64
50mg
C17H11Cl3N2O3
OPQRFPHLZZPCCH-LTGZKZEYSA-N
[(E)-[5-chloro-1-[(2,5-dichlorophenyl)methyl]-2-oxoindol-3-ylidene]amino] acetate
51537051
>98%
Videos