Learn More
Buerkle™ Braune LDPE-Rundflaschen mit weiter Öffnung
Robuste Flasche mit weiter Öffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für viskose Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Auslaufsicher.
Marke:  Buerkle™ 0320-0250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04350kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10378642
  • 3.30 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Personalisiertes Bedrucken möglich – bitte fragen Sie uns!
Beschreibung
Beschreibung
  • LDPE
  • Aus braunem LDPE für lichtempfindliche Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
127 mm
64 mm
Braun
LDPE
40 mm
Weit
Schraubverschluss
250 mL
31 mm
Je
Ja
Rund