Learn More
behr Labor-Technik™ LDPE, Canister White, With Tap
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5000 ml
10 L
25 L
30 L
60 L
Abmessungen (L x B x H):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
350 x 240 x 470 mm
420 x 280 x 400 mm
440 x 380 x 650 mm
Beschreibung
- Einfacher Transport des behrotest&tradecanister
- Platzsparender, eingespritzter Griff
- Einfaches Entfernen von Flüssigkeiten
- Sehr einfaches Entfernen mit dem geschweißten behrotest&tradetap
- Praktische Abmessungen
- Platzsparend in der Lagerung
- Durchsichtiger Behälter
- Der Flüssigkeitsstand direkt im Blick
- Einzeln verpackte Kanister
- Schutz gegen Beschädigung und Verschmutzung
- Einzeln verpackte Kanister
- Der Flüssigkeitsstand direkt im Blick
- Durchsichtiger Behälter
- Platzsparend in der Lagerung
- Praktische Abmessungen
- Sehr einfaches Entfernen mit dem geschweißten behrotest&tradetap
- Einfaches Entfernen von Flüssigkeiten
- Platzsparender, eingespritzter Griff
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Produkttyp | Kanister |
Verschlussfarbe | Weiß durchscheinend |
Beschreibung | Behälter, weiß, durchscheinend, mit Hahn, 5 l |
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Abmessungen (L x B x H) | 240 x 160 x 240 mm |
Material | Kunststoff |
Höhe (metrisch) | 240 mm |
Länge (metrisch) | 240 mm |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |