Learn More
Buerkle™ Rechteckiger Behälter aus LDPE
Artikelnummer. 10106310 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
23 l
45 l
48 L
50 l
150 l
155 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10106310 23 l 1 Stück
10044343 48 L 1 Stück
15366583 50 l 1 Stück
10751411 45 l 1 Stück
10618291 150 l 1 Stück
15266430 155 l 1 Stück
6 options
Je nach Temperatur und erwartetem Inhalt müssen die rechteckigen Behälter möglicherweise mit einem Rahmen verstärkt werden.Bitte fragen Sie uns.
Artikelnummer. 10106310
Marke: Buerkle™ 34400235
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Je nach Temperatur und erwartetem Inhalt müssen die rechteckigen Behälter möglicherweise mit einem Rahmen verstärkt werden.Bitte fragen Sie uns.
Rechteckiger LDPE-Behälter für verschiedene Anwendungen. Mit dem LaboPlast™ Sinterverfahren nahtlos und stressfrei produziert. Die Wanddicke nimmt nach unten zu. Dies garantiert ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Fülllast. Die Behälter sind auch für den UV-Schutz schwarz gefärbt und in anderen Wandstärken erhältlich
  • L-LDPE (lineares LDPE), transparent
  • Bruchsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Material LDPE
Form Rechteckig
Kapazität (metrisch) 23 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelgeeignet
Höhe (metrisch) 410 mm
Länge (metrisch) 220 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Breite (metrisch) 220 mm