Learn More
Gilac™ Stapelbarer rechteckiger verstärkter Behälter
Artikelnummer. 11768501
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
19 l
30 l
45 l
55 l
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11768501 30 l 1 Stück
11748501 10 l 1 Stück
11738501 19 l 1 Stück
13439888 45 l 1 Stück
13449888 55 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11768501 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G113721
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stapelbarer rechteckiger verstärkter Behälter - LDPE-Lebensmittelbehälter für die Lagerung und den Transport von Rohstoffen bei Minustemperaturen und Umgebungstemperaturen. Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit: Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte für höhere Schlagfestigkeit.
  • 400 x 300 mm großer rechteckiger Kunststoff-Lebensmittelbehälter
  • Verstärkter Behälter
  • Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit: Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte für erhöhte Stoßfestigkeit
  • Hervorragende Haltbarkeit auch bei intensivem Einsatz
  • Für die Lagerung bei Minustemperaturen und Umgebungstemperaturen (-15 °C °bis +60 °C) und °für den Transport von Rohstoffen
  • Keine Lücken, keine Überlappungen
  • Maschinenwaschbar
  • Abdeckdeckel für erhöhte Hygiene, optional erhältlich
  • Stapelbar ohne Deckel
  • Kompatibel mit allen GILAC 4- und 6-Rad-Transportwagen
  • Zusammen mit medizinischem Fachpersonal entwickelt
Spezifikation
Typ Lebensmittelbehälter
Material LDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 7,9 gal.
Kapazität (metrisch) 30 l
Zertifizierung/Konformität Konformität bei Lebensmittelkontakt
Zur Verwendung mit Alle GILAC 4- und 6-Rad-Transportwagen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Lebensmitteln
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 550 x 450 x 200 mm
Länge (angloamerikanisch) 21,3 in.
Länge (metrisch) 550 mm
Breite (angloamerikanisch) 17,3 in.
Breite (metrisch) 450 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,9 in.
Höhe (metrisch) 200 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 3.68 lb.
Gewicht (metrisch) 1,67 kg