Learn More
Vitlab™ Tropfflaschenaus LDPE
Die VITLAB™ transparenten LDPE-Tropfflaschen eignen sich zum Aufbewahren, Sammeln und Dispensieren. Die besonders lange, feine Tropfenspitze sorgt für eine akkurate Dosierung.
Marke: VITLAB™ 94687
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50400kg
Beschreibung
- Enghalsflaschen
- Aus LDPE gefertigt
- Transparent
- Mit Tropffeinsatz
- Schraubverschluss aus LDPE
- Extra lange, feine Tropfspitze
Spezifikation
Tropfflasche | |
Verdrahtung | |
100 ml | |
LDPE | |
24/Packung |
142 mm | |
43 mm | |
Durchsichtig | |
24/Packung | |
Eng |