Learn More
Buerkle™ LDPE-Misch-/Dosierbehälter
Catalog Number 11827373
1258.75 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21900" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 L
100 L
200 L
500 l
Die Behälter schließen vollständig dicht. Sie haben dicke Seiten, sie sind nahtlos, stoßfest und spannungsfrei gesintert. Die weithalsige Öffnung ermöglicht eine sichere Befüllung.
  • Behälter schließen vollständig ab
  • Nahtlose, dicke Seiten
  • Stoßfest und stressfrei gesintert
  • Hergestellt aus LDPE
  • Mit 0,75 Zoll-Innengewinde am Behälterboden
  • Für Lebensmittel geeignet
Kapazität (angloamerikanisch) 132 gal.
Produkttyp Mischbehälter/Dosierbehälter
Verschlussgröße 0,75 in.
Außendurchmesser (metrisch) 815 mm
Kapazität (metrisch) 500 l
Material LDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt.
Höhe (metrisch) mit Verschluss 1140 mm
Flaschenhalstyp Weit
Anzahl pro Packung 1
Farbe Weiß (durchscheinend)