Learn More
BRAND™ LDPE-Flasche mit schmalem Hals für Schilling Büretten
Artikelnummer. 10392783 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10392783 1000 ml 1 Stück
10680064 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10392783 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 129060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enghalsflasche mit Schlauchbuchse. HDPE-Konstruktion.
  • Konstruktion aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Enghals-Reservoir-Flasche
  • Mit Schlauchtülle
  • Für die Verwendung mit Schilling-Büretten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material LDPE
Öffnung Eng
Produkttyp Reservoirflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatische Büretten, Schilling Muster und kompakte automatische Büretten