Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche zum Ölen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Beschreibung
- Handliche Form
- Einfaches Zusammendrücken
- Konischer Verschluss separat erhältlich
- Durchscheinend für optimale Sicht
Anwendung:
- Verpackung
- Dosierung
- Tropfenabgabe
Spezifikation
Produkttyp | Spritzflasche |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Naturfarben |
Abmessungen (L x B x H) | 50 x 27 x 65.6mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 9.8 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpacken, Dosieren |
Material | Polyethylen niedriger Dichte |
Menge | Je 1 |
Breite (metrisch) | 50 mm |
Form | Quadratisch |