Learn More
Buerkle™ Runder LDPE-Behälter
Catalog Number p-8002302
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
310 mm
320 mm
410 mm
560 mm
600 mm
Höhe (metrisch):
390 mm
430 mm
480 mm
510 mm
530 mm
840 mm
Behälter für verschiedene Anwendungen. Mit dem LaboPlast™ Sinterverfahren nahtlos und stressfrei produziert. Die Wanddicke nimmt nach unten zu. Dies garantiert ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Fülllast. Die Behälter sind auch für den UV-Schutz schwarz gefärbt und in anderen Wandstärken erhältlich. Sonderanfertigungen, Austausch ausgeschlossen.
  • L-LDPE (lineares LDPE), transparent
  • Bruchsicher
Verschlussauskleidung LDPE
Höhe (metrisch) 390 mm
Produkttyp Behälter
Kapazität (metrisch) 25 L
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) 310 mm
Material LDPE
Dicke (metrisch) 5 mm
Form Rund