Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschlüsse für Enghalsflaschen der Serien 301 und302
Für die Verwendung mit Enghalsflaschen mit einem Fassungsvermögen von 3000ml der Serie 301/302. Passen Sie auch Weithalsflaschen der Serie 303 mit einem Fassungsvermögen von 50 und 100 ml.
Marke: Kautex™ 2000090607
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42300kg
Beschreibung
- Aus LDPE gefertigt
- Naturfarben
- Außendurchmesser der Kappe: 32 mm
- Zur Verwendung mit Enghalsflaschen der Serie 301/302 mit einem Fassungsvermögen von 3000 ml
- Passen Sie auch Weithalsflaschen der Serie 303 mit einem Fassungsvermögen von 50 und 100 ml
Spezifikation
LDPE | |
3000 ml Enghalsflaschen, Serie 301 und 302; 50 und 100 ml Weithalsflaschen, Serie 303 | |
Naturfarben |
32 mm | |
Auslaufsicherer Verschluss |