Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Artikelnummer. 17484643
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
17484643 25 mm 50 Stück
17437862 28 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17484643 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000095993
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der LDPE-Waschflaschenverschluss eignet sich ideal für Flaschen mit schmalem Hals.
  • LDPE-Waschflaschenverschluss.
  • Natürliche Farbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Menge 100 Pk.
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) 25 mm
Zertifizierung/Konformität Referenz-Konformitätserklärung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 275 mm
Produkttyp Waschflaschenverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Keine
Breite (angloamerikanisch) 0,98 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (angloamerikanisch) 10,83 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar