Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Beschreibung
- LDPE-Waschflaschenverschluss.
- Natürliche Farbe.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | LDPE |
| Menge | 100 Pk. |
| Sterilität | Nicht steril |
| Gewindegröße (metrisch) | 25 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Referenz-Konformitätserklärung |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Produkttyp | Waschflaschenverschluss |
| Mehr anzeigen |