Learn More
Brand™ LDPE-Spritzflaschen
Artikelnummer. 10673582 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Neutral
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Chemical Label Verschlussfarbe unitSize
10673582 250 ml Destilliertes Wasser Weiß 5 Stück
10355421 500 ml Destilliertes Wasser Weiß 5 Stück
10528211 500 ml Neutral Gelb 5 Stück
10693772 500 ml Methanol Grün 5 Stück
10548021 500 ml Isopropanol Blau -
10739391 500 ml Aceton Rot 5 Stück
10603782 500 ml Ethanol Orange 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10673582 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 144079
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus hochwertigem, flexiblem LDPE. BRAND™ Spülflaschen aus LDPE ohne Ventil verfügen über einen integrierten Spülfluss und einen Dichtkonus. Große Öffnung für bequemes Befüllen. Das Etikett zeigt den Inhalt und allgemeine Sicherheitshinweise auf Englisch (mit CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (mit CAS-Nummern).
  • Aus flexiblem LDPE
  • Weiter Hals
  • Hochwertige Spritzflaschen mit integriertem Spülstrahl und Verschluss mit Dichtungskonus.
  • Große Öffnung für bequemes Befüllen.
  • Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (mit CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (mit CAS-Nummern).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material LDPE
Verschlussfarbe Weiß
Öffnung Weit
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Destilliertes Wasser
Verschlusstyp Dichtungskegel