Learn More
Witeg™ LDPE-Spritzflaschen
Die Witeg™ LDPE-Spritzflaschen mit Schraubverschluss und Spritzeinsatz sind aus flexiblem Polyethylen gefertigt.
4.50 € - 89.70 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
---|---|
Produkttyp | Spülflasche |
Enthält | Schraubverschluss und Spritzeinsatz |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12527226
|
Witeg™
7 169 003 |
250 ml |
21.65 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12537226
|
Witeg™
7 169 004 |
500 ml |
89.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13447507
|
Witeg™
7 169 005 |
1000 ml |
11.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13477497
|
Witeg™
7 169 004 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Druck-/Spritzflasche für das Labor
- Schraubverschluss und Spritzeinsatz
- Polyethylenkonstruktion
- Transparent
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Schraubverschluss und Spritzeinsatz | |
10/Packung | |
10er-Packung |
Spülflasche | |
LDPE | |
10er-Packung |