Learn More
Brand™ LDPE-Spritzflaschen mit Belüftungsventil für destilliertes Wasser
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Nur für destilliertes Wasser und organische Lösungsmittel
- Große Öffnung für bequemes Befüllen
- Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (sind CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (sind CAS-Nummern)
- Hergestellt aus flexiblem PE-LD, beschränkt auf Temperaturen unter 80 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Chemical Label | Destilliertes Wasser |
| Verschlusstyp | Stopfen |