missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ LDPE-Spritzflaschen ohne Belüftungsventil
Click to view available options
Chemical Label:
Isopropanol
Methanol
Beschreibung
- Nur für destilliertes Wasser und organische Lösungsmittel
- Große Öffnung für bequemes Befüllen
- Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (sind CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (sind CAS-Nummern)
- Hergestellt aus flexiblem PE-LD, beschränkt auf Temperaturen unter 80 °C
Spezifikation
Chemical Label | Isopropanol |
Produkttyp | Waschflasche |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Blau |
Öffnung | Weite |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'