Learn More
BRAND™ LDPE-Weithalsspritzflasche
Artikelnummer. 15517831 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15517831 Gelb 5 Stück
12095292 Orange 5 Stück
10459522 Weiß 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15517831 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 144083
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hochwertige Spritzflaschen mit integriertem Spülstrahl und Verschluss mit Dichtungskonus
  • Flexibel
  • Weithals
  • Große Öffnung für bequemes Befüllen
  • Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (mit CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (mit CAS-Nummern)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 250 ml
    Farbe Gelb
    Material LDPE
    Menge 5