Learn More
Molecular Probes™ LDS 751
LDS 751
Marke: Molecular Probes™ L7595
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
LDS 751 ist ein zellgängiges Nukleinsäure-Färbemittel, das eine Spitzenanregung bei ∼ 543 nm auf dsDNA aufweist und aufgrund seines langwelligen Emissionsmaximums (∼ 712 nm) besonders bei mehrfarbigen Analysen nützlich ist. Die Bindung von LDS 751 an dsDNA führt zu einer ∼ 20-fachen Fluoreszenzverstärkung.Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle Zellviabilitätsassays für die Durchflusszytometrie.
Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen LDS 751 (10 mg). Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. | |
LDS 751 | |
Fluoreszent | |
Raumtemperatur | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
543⁄712 | |
Durchflusszytometer | |
Fest | |
LDS 751 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.