Learn More
Blei, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222278
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7439-92-1
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
5352425
CHEBI:27889
Blei
[Pb]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7439-92-1
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
5352425
CHEBI:27889
Blei
[Pb]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 327.4°C
Siedepunkt 1740.0°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Pb
Menge 1 kg
Formelmasse 207.19
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.