Learn More
Bleiacetat basisch, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lead Acetate Basic |
| CAS | 51404-69-4 |
| Summenformel | C4H8O6Pb2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Acetic acid, lead salt, basic, Lead acetate basic, Lead(II) acetate basic |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4 |
| SMILES | CC(O[Pb]OC(C)=O)=O.O[Pb]O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 566.5 |
| Formelmasse | 567.99 |