Learn More
Macherey-Nagel™ Qualitatives Bleiacetat-Testpapier
Artikelnummer. 11386534 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß nach braun/schwarz
Packungsgröße:
5 Meter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11386534
Marke: Macherey-Nagel™ 90744
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ermöglicht die schnelle und einfache Bestimmung von Bleiwasserstoffsulfid in Proben. MACHIERY Nagel™-Blei-Acetat-Testpapier ist giftig und muss als gefährlich eingestuft werden.
Ermöglicht die schnelle und einfache Bestimmung von Bleiwasserstoffsulfid in Proben.MACHIERY Nagel™-Blei-Acetat-Testpapier ist giftig und muss als gefährlich eingestuft werden.
  • Qualitativ
  • Sulfidhaltige Lösungen führen ebenfalls zu einer positiven Reaktion.
  • Ungiftiges und sicheres Sulfid-Testpapier ist eine Alternative.
Spezifikation
Farbanzeige Weiß nach braun/schwarz
Format Spule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von Schwefelwasserstoff
Menge Je 1
Typ Qualitätstestpapier
Abmessungen (L x B) 5000 x 7 mm
Länge (metrisch) 5000 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead acetate paper
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lead(II) acetate (trihydrate)