Learn More
Lead citrate, trihydrate, 96%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10157420
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glass bottle
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6107-83-1
C12H16O17Pb3
1053.843
MFCD00150456
GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
lead ii citrate trihydrate, acmc-20akng, citric acid lead ii salt trihydrate, tris ? 2-lead 2+ dicitrate trihydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate; lead 2+ ; trihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylicacid, 2-hydroxy-, lead 2+ salt, hydrate 2:3:3
2735068
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;lead(2+);trihydrate
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6107-83-1
C12H16O17Pb3
1053.843
MFCD00150456
GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
lead ii citrate trihydrate, acmc-20akng, citric acid lead ii salt trihydrate, tris ? 2-lead 2+ dicitrate trihydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate; lead 2+ ; trihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylicacid, 2-hydroxy-, lead 2+ salt, hydrate 2:3:3
2735068
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;lead(2+);trihydrate
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lead citrate, trihydrate
Namenshinweis 96%
Farbe White
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glass bottle
Strukturformel (HOC(COO-)(CH2COO-)2)2Pb3·3H2O
Menge 100 g
Formelmasse 1053.85
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead citrate, trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.