missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Blei(II)-acetat-Trihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073260
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6080-56-4
C4H12O7Pb
379.30
MFCD00150023
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
22456
CHEBI:33112
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6080-56-4
C4H12O7Pb
379.30
MFCD00150023
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
22456
CHEBI:33112
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Schmelzpunkt 75°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 6.5
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Menge 250 g
IUPAC-Name Blei(2);diacetat;trihydrat
Formelmasse 379.33g/mol
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'