Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, Puriss., ≥99.5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15681050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15681050 5 kg 5 Kilogramm
15651050 1 kg 1 Kilogramm
17280027 25 kg 25 Kilogramm
15671050 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15681050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 115045KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss., ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Summenformel C4H12O7Pb
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
MDL-Nummer MFCD00150023
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bleiacetat-Trihydrat, Bleidiacetat-Trihydrat, Bleiazetat deutsch, Bis-Acetattrihydroxytriblei, Bleiacetat-II, Trihydrat, Bleiacetat jan, Essigsäure, Blei +2-Salz-Trihydrat, Essigsäure, Blei +2-Salz, Trihydrat, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-acetattrihydrat
Menge 5 kg
Strukturformel Pb(CH3CO2)2 · H2O
UN-Nummer 1616
Beilstein 3730298
IUPAC-Name Blei(2);diacetat;trihydrat
Formelmasse 379.33 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte puriss.