Learn More
Blei(II)-nitrat, Puriss., ≥ 99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15631060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15631060 500 g 500 Gramm
15621060 1 kg 1 Kilogramm
15641060 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15631060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 11520500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
MDL-Nummer MFCD00011153
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleidinitrat, Bleinitrat, Blei(II)-nitrat, Blei2+-Nitrat, Bleinitrat PbNO32, Nitrat de plomb französisch, Blei(II)-nitrat 1:2, Salpetersäure, Blei2+-Salz, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-nitrat
Menge 500 g
Strukturformel Pb(NO3)2
UN-Nummer 1469
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2 ]
IUPAC-Name Blei(2+);dinitrat
Formelmasse 331.21 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte puriss.