Learn More
Lead(II) Perchlorate Trihydrate, ACS Reagent, 98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15645290 100 g Glasflasche 100 Gramm
15655290 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15645290 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 383066100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-62-8
Summenformel Cl2H6O11Pb
Molekulargewicht (g/mol) 460.10
MDL-Nummer MFCD00149817
InChI-Schlüssel KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
IUPAC-Name λ²-Blei(2+) Trihydrat Diperchlorat
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) perchlorate trihydrate
Schmelzpunkt 83°C to 84°C
Farbe Weiß
pH 3 to 5 (at 25°C)
Menge 100 g
Strukturformel Pb(ClO4)2·3H2O
UN-Nummer UN1470
Formelmasse 460.15g/mol
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Aussehen Crystalline
Dichte 2.6g/cm3