Learn More
Blei(II)-Tartrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469543
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469543 25 g 25 Gramm
11479543 100 g 100 Gramm
11489543 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11469543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12388.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Rohstoff in der organischen Chemie für die Synthese anderer chiraler Moleküle verwendet. Die Säure diente in der Landwirtschaft und in der Metallindustrie als Chelatbildner zur Komplexierung von Mikronährstoffen.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salpetersäure, Alkali, saurer Ammoniumwasserstoffoxidation und Weinsäure-Ammoniumlösung, unlöslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 815-84-9
Summenformel C4H4O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 355.27
MDL-Nummer MFCD00043282
InChI-Schlüssel AYPZCTCULRIASE-ZVGUSBNCSA-L
Synonym unii-x5kmm6t3a6, lead tartrate, x5kmm6t3a6, lead tartrate pbc4h4o6, lead ii tartrate 1:1, lead tartrate van, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, lead 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-r-r*,r*-, lead 2+ salt 1:1, +-l-tartaric acid lead ii salt, tartaric acid, lead 2+ salt 1:1 8ci
PubChem CID 101283265
IUPAC-Name Blei(2+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead (II) tartrate
Dichte 2.53
Menge 25 g
UN-Nummer UN2291
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute nitric acid,alkali,acid ammonium hydrogen oxidation and tartaric acid ammonium solution,insoluble in water and alcohol.
Formelmasse 355.27
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) tartrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.