Learn More
Blei(II) Trifluoroacetat-Hemihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
It is employed in pyrolytic deposition of fluoride glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate |
Schmelzpunkt | 147°C to 153°C |
Farbe | Weiß |
Geruch | Odorless |
Strukturformel | Pb(CF3COO)2·0.5H2O |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2291 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,trifluoroacetic acid,tetrahydrofuran,acetone. |
Formelmasse | 442.23(433.22 Anhydrous) |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead(II) trifluoroacetate hemihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.