Learn More
Blei, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4408562
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
CHEBI:27889
Blei
[Pb]
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
CHEBI:27889
Blei
[Pb]
Lead, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lead
Menge 50 mL
Farbe Farblos
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0%; Blei:0,1 %; Wasser:94,9%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Löslichkeit Miscible with water
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead, plasma standard solution, Specpure,Pb 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.