Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ BESCHWERUNGSBAND 180X50MM vinylummanteltes Bleiband
Weiche Bleche aus Blei zur Stabilisierung von Laborgeräten in Wasserbädern oder für Anwendungen, bei denen zusätzliches Gewicht erforderlich ist
28.83 € - 167.28 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasserbad |
---|---|
Typ | Bleiblech |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stabilisierung von Laborausrüstung |
Material | Vinylbeschichtetes Kabel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11711963
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18321-0824 |
20.3 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11731963
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18321-0027 |
5.1 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Bleche können in Zylinder, S-Kurven, U-Kurven oder Verdrehungen gebogen werden, um verschiedene Behältertypen zu halten
- Die Vikem™ Vinylbeschichtung verhindert, dass das Blei Spuren auf den Geräten hinterlässt
- Beschichtete Bleiplatten sind 2.2 mm (0.085 Zoll) dick
Spezifikation
Wasserbad | |
Bleiblech | |
Stabilisierung von Laborausrüstung | |
Vinylbeschichtetes Kabel |