missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lecithin, ∽ 60 %, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4404427
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 lbs.
500 g
5 lbs.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
8002-43-5
C42H80NO8P
758.075
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
3-sn-Phosphatidylcholin, 1-Hexadecanyl-2-9e,12 e-octadecadienoyl-sn-Glycerin-3-Phosphocholin, 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, 3,5,8-Trioxa--phosphahexacosa--dien--aminium,4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inneres Salz, 4-oxid, r, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-Phosphocholin, a-Phosphatidylserin-Lösung, l-alpha-Phosphatidylcholin-Lösung, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-Phosphocholin, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
16213884
CHEBI:86658
[(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
8002-43-5
C42H80NO8P
758.075
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
3-sn-Phosphatidylcholin, 1-Hexadecanyl-2-9e,12 e-octadecadienoyl-sn-Glycerin-3-Phosphocholin, 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, 3,5,8-Trioxa--phosphahexacosa--dien--aminium,4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inneres Salz, 4-oxid, r, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-Phosphocholin, a-Phosphatidylserin-Lösung, l-alpha-Phosphatidylcholin-Lösung, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-Phosphocholin, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
16213884
CHEBI:86658
[(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'