Learn More
Lecithin, 90 %, Sojabohne, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042203
18.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8002-43-5
C42H80NO8P
758.075
MFCD00147406
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
16213884
CHEBI:86658
[(2R)-3-Hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-Octadeca-9,12-Dienoyl]oxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8002-43-5
C42H80NO8P
758.075
MFCD00147406
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
16213884
CHEBI:86658
[(2R)-3-Hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-Octadeca-9,12-Dienoyl]oxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Lecithin is used as a dietary supplement, food ingredient, and food additive. It is also used as a liquid carrier for plastics additives, dyes or pigments. Its primary functions are as an emulsifier, antioxidant, and release agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lecithin wird als Nahrungsergänzungsmittel sowie als Lebensmittelbestandteil und -zusatzstoff verwendet. Es wird auch als Flüssigkeitsträger für Kunststoffadditive, Farbstoffe oder Pigmente verwendet. Primä dient es als Emulgator, Antioxidans und Trennmittel.
Löslichkeit
Teilweise wasserlöslich, teilweise in Aceton und DMSO löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20° C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lecithin
Namenshinweis soybean
Farbe Braun bis Gelb
Geruch Odorless
Menge 50 g
Beilstein 5209585
Merck Index 14,5428
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water,partly soluble in acetone,DMSO.
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Fest