Learn More
Lecithin, MP Biomedicals™
Catalog Number p-7083142
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
8002-43-5
C42H80NO8P
758.075
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, 1-Hexadecanyl-2-9e,12 e-octadecadienoyl-sn-Glycerin-3-Phosphocholin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-Phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, 3,5,8-Trioxa--phosphahexacosa--dien--aminium,4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inneres Salz, 4-oxid, r, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-Phosphocholin, a-Phosphatidylserin-Lösung, l-alpha-Phosphatidylcholin-Lösung, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
16213884
CHEBI:86658
[(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
8002-43-5
C42H80NO8P
758.075
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin, 1-Hexadecanyl-2-9e,12 e-octadecadienoyl-sn-Glycerin-3-Phosphocholin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-Phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, 3,5,8-Trioxa--phosphahexacosa--dien--aminium,4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inneres Salz, 4-oxid, r, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-Phosphocholin, a-Phosphatidylserin-Lösung, l-alpha-Phosphatidylcholin-Lösung, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
16213884
CHEBI:86658
[(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Wird als Emulgator und Lösungsmittel für Arzneimittel in wässriger Lösung und als Träger für Liposome verwendet. Lecithin (von MP Biomedicals) ist ein wichtiger struktureller Phospholipid im Gehirn, der ∼15 % des Gesamtlipids enthält und auf graue Substanz beschränkt ist. Es ist gereinigt
Lecithin (auch Phosphatidylcholin) ist die wichtigste strukturelle Komponente der Zellmembranen und dient als Reservoir für mehrere Lipidmessenger. Es ist die Quelle der bioaktiven Lipide: Lysophosphatidylcholin, Phosphatidsäure, Diacylglycerol, Lysophosphatidylcholin, Thrombozytenaktivierungsfaktor und Arachidonsäure.
Menge 250 g
Reinheit (%) ≥ 90 %
Güte Wasserlöslich
Physikalische Form Fest