Learn More
Emma Safety Footwear LeMans Optimal Ventilation Schuhe Größe XD
Entwickelt, um Schweiß und Feuchtigkeit zu entfernen.
123.00 € - 144.16 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Grau |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce™ Easy-Twist-Außensohle |
Produkttyp | Schuhe mit optimaler Belüftung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10307274
|
Emma Safety Footwear
MM72756040 |
40 |
144.16 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032424
|
Emma Safety Footwear
MM72756041 |
41 |
144.16 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10002044
|
Emma Safety Footwear
727560/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10144164
|
Emma Safety Footwear
727560/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Nubukoberleder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Schwarz, Grau | |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
Schuhe mit optimaler Belüftung |
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
GripForce™ Easy-Twist-Außensohle |