Learn More
LEMD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553589
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15701531
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EDNMKLLPVD CERKTDEFCQ AKQKAALLEL LHELYNFLAI QAGNFECGNP ENLKSKCIPV MEAQEYIANV TSSSSAKFEA ALTWILSSNK DVGIWLKGED QSELVTTVDK VVCLESAHP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 90%.
LEMD2 Polyclonal antibody specifically detects LEMD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LEMD2
Polyclonal
Unconjugated
LEMD2
BC026588; CTRCT42; dJ482C21.1; hLEM2; LEM domain containing 2; LEM domain-containing protein 2; Lem2; LEMD2; NET25; nuclear envelope constituent; Nuclear envelope transmembrane protein 25
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
221496
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NC56
LEMD2
Recombinant protein corresponding to Human LEMD2