Beschreibung
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 80 x 100 mm |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Format | Bögen |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
| Material | Very Fine Paper |
| Lage | 1-ply |
| Breite (metrisch) | 100 mm |